Learn More
Acetone, >95%, technical, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 13277983
compliance-icons compliance-icons
Acetone, >95%, technical, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13277983
5 L
Click to view available options
Quantità:
5 L
25 L
Codice prodotto. 13277983
Marca: Thermo Scientific Acros 444150050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.0°C
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 56.0°C
Quantità 5 L
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio Plastic Drum
Indice di rifrazione 1.3585
Gravità specifica 0.79
Formula lineare CH3COCH3
Numero UN 1090; Colorless
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Peso formulazione 58.08
Percent Purity >95%
Grado Caratteristiche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2412056 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
Numero di lotto2377577 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
Numero di lotto2485400 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
Numero di lotto2481691 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
Numero di lotto2378963 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog Number444150250,444150050
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetone
Titolo del prodotto
Acetone, >95%, technical, Thermo Scientific Chemicals >