Learn More
Acetone, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10779874
Acetone, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10779874
10 L, Plastic Drum
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Tanica in plastica
Codice prodotto. 10779874
Marca: Thermo Scientific Acros 177170100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Informazioni di decomposizione >4°C
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 56.0°C
Quantità 10 L
Punto d'infiammabilità −20°C
Imballaggio Plastic Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3585
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 0.79
Formula lineare CH3COCH3
Pressione del vapore Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Numero UN 1090; Colorless
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Acqua 0.5% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Indice di Merck 15, 65
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Peso formulazione 58.08
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Acetone, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >