Learn More
Acetone CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Acetone's luminesence intensity is dependent upon the solution components.1 The absorption of UV light by acetone results in its photolysis and the production of radials.1
65.08€ - 460.44€
Identificatori chimici
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Formula molecolare | C3H6O |
Molecular Weight (g/mol) | 58.08 |
Numero MDL | MFCD00008765 |
InChI Key | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
PubChem CID | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
IUPAC Name | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Allerta:
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15654510
|
Honeywell-Chromasolv
34850-1L |
1 L |
65.08€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15664510
|
Honeywell-Chromasolv
34850-2.5L |
2.5 L |
136.22€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15684510
|
Honeywell-Chromasolv
34850-6X1L |
6 x 1 L |
318.98€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15674510
|
Honeywell-Chromasolv
34850-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
460.44€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Identificatori chimici
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Specifica
Acetone | |
for HPLC | |
0.791g/mL at 25°C | |
n20/D 1.359 | |
CH3COCH3 | |
184mmHg (20°C) | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
≥99.8% |
-94°C | |
67-64-1 | |
56°C (760 mmHg) | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
635680 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08g/mol | |
CHROMASOLV™ |
Sicurezza e movimentazione
P210-P280-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P337 + P313-P403 + P235
H225-H319-H336
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL3150000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Acetone
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.