Learn More
Acetone, for HPLC Codice prodotto.: 10131560
Acetone, for HPLC
Codice prodotto. 10131560
2.5 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Codice prodotto. 10131560
Marca: Fisher Chemical A/0606/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C3H6O, CAS Number-67-64-1, 2.5L, 56 deg.C, Colorless, 58.08g/mol, -95 deg.C, 8765, Amber glass bottle, Liquid, 247mbar at 20 deg.C, 0.32 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Molecular Weight (g/mol) 58.08
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
pH 7
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 56°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Formula molecolare C3H6O
Numero MDL MFCD00008765
Pressione del vapore 247mbar at 20°C
Viscosità 0.32 mPaS at 20°C
Peso formulazione 58.08g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetone
Titolo del prodotto
Acetone, for HPLC >