Learn More
Acetone, specified according to the requirements of Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11924811
compliance-icons compliance-icons
Acetone, specified according to the requirements of Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11924811
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
Codice prodotto. 11924811
Marca: Thermo Scientific Acros 447450010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-64-1
Formula molecolare C3H6O
Molecular Weight (g/mol) 58.08
Numero MDL MFCD00008765
InChI Key CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Acetone
Punto di fusione -95.0°C
Densità 0.7900 g/mL
Punti di ebollizione 56.0°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità -20°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3585
Gravità specifica 0.79
Formula lineare CH3COCH3
Viscosità 0.32 mPa.s (20°C)
Indice di Merck 15, 65
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Peso formulazione 58.08
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2527023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2025 Catalog Number447450010,447450250,447450050
Numero di lotto2524360 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2025 Catalog Number447450010,447450250,447450050
Numero di lotto2524176 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2025 Catalog Number447450010,447450250,447450050
Numero di lotto2032701 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number447450010,447450250
Numero di lotto1903714 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number447450010,447450250
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetone
Titolo del prodotto
Acetone, specified according to the requirements of Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals >