Learn More
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10678935
1 L, Wide Neck Amber Bottle
Click to view available options
Quantità:
500mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Wide Neck Amber Bottle
0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v), C2H3N, CAS Number-75-05-8, 64-18-6, formisoton, formylic acid, collo-bueglatt, formira, aminic acid, bilorin, acide formique, myrmicyl, hydrogen carboxylic acid, methanoic acid, 2.5L
0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v), C2H3N, CAS Number-75-05-8, 64-18-6, acide formique, aminic acid, bilorin, collo-bueglatt, formira, formisoton, formylic acid, hydrogen carboxylic acid, methanoic acid, myrmicyl, 1L
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA) is a common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of the resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Specifica
Grado LC-MS
Nome elemento 0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v)
Quantità 1 L
Forma Liquid
Reagent Type Solvent Blends
Imballaggio Wide Neck Amber Bottle
Adeguatezza gradiente LCMS Pass Test
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile, Formicacid
Titolo del prodotto
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade, Thermo Scientific™ >