Learn More
Acetonitrile, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Codice prodotto.: 15605910
Acetonitrile, ≥99.5% (GC), Honeywell™
Codice prodotto. 15605910 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
4 x 5 L, Poly Bottle
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Codice prodotto. 15605910
Marca: Honeywell Research Chemicals 600044X5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
≥99.5% (GC)
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -48°C
Colore Colorless
Densità 0.786g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 81°C to 82°C
Quantità 4 x 5 L
Limite di esplosione 0.16
Punto di combustione 973°C
Imballaggio Poly Bottle
Indice di rifrazione 1.344
Formula lineare CH3CN
Pressione del vapore 72.8mmHg (20°C)
Numero UN UN1648
Beilstein 741857
Peso formulazione 41.05g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Titolo del prodotto
Acetonitrile, ≥99.5% (GC), Honeywell™ >