Learn More
Acetonitrile, Advanced HPLC Grade for HPLC Gradient Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10398233
Acetonitrile, Advanced HPLC Grade for HPLC Gradient Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10398233
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Codice prodotto. 10398233
Marca: Fisher Chemical A/0632/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acetonitrile, Advanced HPLC Grade for HPLC Gradient Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
Numero MDL 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Punto di fusione -46°C
Colore Incolore
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36cp at 20°C
Peso formulazione 41.05g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2528445 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB15
Numero di lotto2528277 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB15
Numero di lotto2527366 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15
Numero di lotto2527376 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15
Numero di lotto2527145 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/02/2025 Catalog NumberA/0632/34X,A/0632/PB17,A/0632/PB15
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/A§
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Acetonitrile, Advanced HPLC Grade for HPLC Gradient Analysis, Fisher Chemical™ >