Learn More
Acetonitrile, for HPLC, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10181460
Acetonitrile, for HPLC, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10181460
5 L, Lattina in alluminio
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Lattina in alluminio
Plastic-coated Glass Bottle
Codice prodotto. 10181460
Marca: Fisher Chemical A/0626/21
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C2H3N, CAS Number-75-05-8, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:38472, Colorless, 41.05g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrile, -46 deg.C, 1878, 41.053, Amber glass bottle, Liquid, 6342, CC#N, 1.42, 97mbar at 20 deg.C, 0.36cp at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione -46°C
Colore Incolore
Quantità 5 L
Imballaggio Lattina in alluminio
Pressione del vapore 97 mbar at 20°C
Viscosità 0.36 cp at 20°C
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2528119 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2025 Catalog NumberA/0626/27SS,A/0626/99W,A/0626/21,A/0626/PB17X,A/0626/10RSS,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17,A/0626/30RSS
Numero di lotto2528118 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2025 Catalog NumberA/0626/27SS,A/0626/99W,A/0626/21,A/0626/PB17X,A/0626/10RSS,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17,A/0626/30RSS
Numero di lotto2527244 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/02/2025 Catalog NumberA/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17
Numero di lotto2527243 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/02/2025 Catalog NumberA/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17
Numero di lotto2526614 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/02/2025 Catalog NumberA/0626/99W,A/0626/10RSS,A/0626/30RSS,A/0626/27SS,A/0626/21,A/0626/PB17,A/0626/PB17X,A/0626/15,A/0626/17X,A/0626/17Z,A/0626/25RSS,A/0626/15X,A/0626/17
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Acetonitrile, for HPLC, Fisher Chemical™ >