Learn More
Acetonitrile, HPLC for Gradient Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10660131
Acetonitrile, HPLC for Gradient Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10660131
2.5 L, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Codice prodotto. 10660131
Marca: Fisher Chemical A/0627/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C2H3N, CAS Number-75-05-8, acetonitrile, cyanomethane, cyanure de methyl, ethanenitrile, ethyl nitrile, mecn, methanecarbonitrile, methane, cyano, methyl cyanide, methylkyanid, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:38472, Colorless, 41.05g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrile, -46 deg.C, 1878, 41.053
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Numero MDL 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Viscosità 0.36cp at 20°C
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Peso formulazione 41.05g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2528445 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
Numero di lotto2528277 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
Numero di lotto2527366 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
Numero di lotto2527376 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
Numero di lotto2527145 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/02/2025 Catalog NumberA/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile
Titolo del prodotto
Acetonitrile, HPLC for Gradient Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™ >