Learn More
Acetonitrile, HPLC for Gradient Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
C2H3N, CAS Number-75-05-8, acetonitrile, cyanomethane, cyanure de methyl, ethanenitrile, ethyl nitrile, mecn, methanecarbonitrile, methane, cyano, methyl cyanide, methylkyanid, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:38472, Colorless, 41.05g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, acetonitrile, -46 deg.C, 1878, 41.053
Specifica
Specifica
Punto di fusione | -46°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 81°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Pressione del vapore | 97mbar at 20°C |
Viscosità | 0.36cp at 20°C |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527366 | Certificato di analisi | 20/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17 |
2527376 | Certificato di analisi | 18/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17 |
2527145 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17 |
2527433 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/17X,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/PB17X,A/0627/17 |
2526960 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | A/0627/PB17,A/0627/60MMS,A/0627/30RSS,A/0627/25SSY,A/0627/34X,A/0627/34VP,A/0627/15X,A/0627/99SS,A/0627/25RSS,A/0627/34SS,A/0627/21,A/0627/25SS,A/0627/15,A/0627/27SS,A/0627/17 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetonitrile
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/A§
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Acetonitrile, HPLC for Gradient Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™ >