Learn More
Acetonitrile, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10001334
Acetonitrile, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10001334
2.5 L
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Codice prodotto. 10001334
Marca: Fisher Chemical A955212
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acetonitrile, >-99.9%, C2H3N, CAS Number-75-05-8, methyl cyanide, cyanomethane, acetonitrile, ethyl nitrile, ethanenitrile, cyanure de methyl, methanecarbonitrile, methylkyanid, methane, cyano, MeCN
Acetonitrile, >-99.9%, C2H3N, CAS Number-75-05-8, methane, cyano, ethyl nitrile, methanecarbonitrile, methylkyanid, mecn, acetonitrile, methyl cyanide, ethanenitrile, cyanure de methyl, cyanomethane
  • Ideal mobile phase for LC/MS and UHPLC-UV applications in pharmaceutical, biotechnology, clinical, environmental and food safety industries.
  • Novel gradient elution test with Photodiode Array Detector screens for UV-absorbing contaminants at every wavelength in the 200 to 400nm range to afford smooth baselines and to reduce interferences.
  • Evaluated for 17 metal impurities at ppb concentrations to minimize the formation of metal adducts during analysis and simplify spectral interpretation.
  • 0.1 micron filtration minimizes troublesome particles that may interfere with LC/MS and UHPLC system performance
  • Provides ideal solution to prepare cleaner, particle-free mobile phase blends. Positive mode ionization (as propazine) and negative mode ionization (as mecoprop) with ESI and Single Quadrupole MS detect organic contaminants at max 50ppb and max 300ppb, respectively
  • Glass bottles have fluorinated lining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Absorbance ≤1.00 AU at 190nm, ≤0.15 AU at 195nm, ≤0.05 AU at 200nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.03 AU at 210nm, ≤0.025 AU at 215nm, ≤0.015 AU at 220nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 280nm
Colore Colorless
Informazioni di decomposizione >500°C
Densità 0.781g/cm³
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Identificazione Pass Test
Imballaggio Glass Bottle with fluorinated lining
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Formulated for UHPLC-UV
Intervallo percentuale saggio Assay: 99.9% min by GC
Residuo dopo l'evaporazione ≤0.8ppm
Note percentuale saggio GC
Formula molecolare C2H3N
Acido titolabile ≤0.008meq/g
Formula lineare CH3CN
Base titolabile ≤0.0006meq/g
Pressione del vapore 97mbar at 20°C
Numero UN 1648
Viscosità 0.36cp at 20°C
Acqua ≤0.01%
Indice di Merck 15, 69
Peso formulazione 41.05
Percent Purity ≥99.9%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2526545 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
Numero di lotto2526533 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
Numero di lotto2526532 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
Numero di lotto2526418 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
Numero di lotto2524624 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-212
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile
Titolo del prodotto
Acetonitrile, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™ >