Learn More
Acetonitrile, UHPLC Grade, for Gradient Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 11373230
Acetonitrile, UHPLC Grade, for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11373230
2.5 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Codice prodotto. 11373230
Marca: Fisher Chemical A/0650/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
UHPLC Grade Acetonitrile for Gradient Analysis with lot-to-lot consistency that ensures reproducible results.
  • Efficiency: lot-to-lot consistency ensures reproducible results
  • Low acidity/alkalinity levels avoid interactions with samples
  • Peak shape: low baseline noise at 210 nm and 254 nm improves peak shape
  • Speed: filtered to 0.1 μm, allowing analysis to be performed faster at higher pressures with less risk of pump blockages
  • Sensitivity: interference-free with outstandingly high UV transmission for improved resolution and sensitivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Acetonitrile
Punto di fusione -46°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 81°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 97 mbar at 20°C
Viscosità 0.36 cp at 20°C
Peso formulazione 41.05 g/mol
Grado UHPLC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2528445 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Numero di lotto2528277 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Numero di lotto2527366 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Numero di lotto2527376 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
Numero di lotto2527145 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/02/2025 Catalog NumberA/0650/PB17,A/0650/PB15,A/0650/PB17Z
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetonitrile
Titolo del prodotto
Acetonitrile, UHPLC Grade, for Gradient Analysis, Fisher Chemical™ >