Learn More
Acetonitrile, UHPLC Grade, for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
UHPLC Grade Acetonitrile for Gradient Analysis with lot-to-lot consistency that ensures reproducible results.
Identificatori chimici
CAS 75-05-8
Formula molecolare C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
Numero MDL 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11317080
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
A/0650/PB15
1 L N/A
N/A
11373230
Vedere i documenti
Fisher Chemical
A/0650/PB17
2.5 L N/A
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Efficiency: lot-to-lot consistency ensures reproducible results
  • Low acidity/alkalinity levels avoid interactions with samples
  • Peak shape: low baseline noise at 210 nm and 254 nm improves peak shape
  • Speed: filtered to 0.1 μm, allowing analysis to be performed faster at higher pressures with less risk of pump blockages
  • Sensitivity: interference-free with outstandingly high UV transmission for improved resolution and sensitivity
Specifica
Identificatori chimici
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrile
C2H3N
1878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Specifica
Acetonitrile
75-05-8
81°C
Liquid
1878
0.36 cp at 20°C
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
6342
41.05 g/mol
-46°C
Colorless
Plastic-coated Glass Bottle
C2H3N
97 mbar at 20°C
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CC#N
41.053
CHEBI:38472
UHPLC
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/A§
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/A§.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.