missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filters with Fluorodyne™ II Membrane and Filling Bell

AcroPak 20 filters are designed to add convenience to small- and medium-volume filtrations.

Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 12201

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33250kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 17134231

  • 179.00€ / pezzi 3
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Descrizione

Descrizione

  • Efficient processing volumes up to 20 L
  • Fluorodyne II (PVDF) membrane is compatible with aqueous and many organic solvents
Specifica

Specifica

Hydrophilic PVDF
Sterile
Stepped Hose Barb
0.2 μm
20 cm2
3/Pk.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali