Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filters with Fluorodyne™ II Membrane and Filling Bell
AcroPak 20 filters are designed to add convenience to small- and medium-volume filtrations.
127.00€ - 179.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Hydrophilic PVDF |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Area di filtraggio | 20 cm2 |
Stile uscita | Stepped Hose Barb |
Quantità | 3/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17134231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12201 |
Sterile |
179.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17124231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12200 |
Non-sterile |
127.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Efficient processing volumes up to 20 L
- Fluorodyne II (PVDF) membrane is compatible with aqueous and many organic solvents
Specifica
Hydrophilic PVDF | |
20 cm2 | |
3/Pk. |
0.2 μm | |
Stepped Hose Barb |