Learn More
Cytiva AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile
AcroPak capsules designed for research applications only.
Marca:  Cytiva 12991
163.29 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17104251
  • 174.00€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hydrophilic PES
Sterile
1/Ea.
0.8/0.2 μm
500 cm2
Stepped Hose Barb
Titolo del prodotto
Cytiva AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile > 0.8 μm/0.2 μm