Learn More
Cytiva AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile
AcroPak capsules designed for research applications only.
Marca:  Cytiva 12997
Codice prodotto. 17164251
  • 215.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
  • Newer technology recommended for simplified scale-up
  • High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hydrophilic PES
Sterile
1/Ea.
0.1/0.1 μm
500 cm2
Stepped Hose Barb
Titolo del prodotto
Cytiva AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile > 0.1 μm/0.1 μm