Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-Well Filter Plates with Ion Exchange Membrane
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
300.00€ - 429.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17124631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8171 |
Mustang Q (Anion Exchange) | 1 mL |
307.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17134631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8172 |
Mustang S (Cation Exchange) | 1 mL |
300.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17164611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8071 |
Mustang Q (Anion Exchange) | 350 μL |
429.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17174611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8072 |
Mustang S (Cation Exchange) | 350 μL |
429.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
0.8 μm | |
Non-sterile |