Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-well Filter Plates for Solvent Filtration, Long Tip
Optimized for a variety of applications requiring larger per well volume processing.
220.00€ - 310.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17124641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8586 |
0.2 μm | 350 μL |
310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17134641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8588 |
0.45 μm | 350 μL |
310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17164641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8686 |
0.2 μm | 1 mL |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17174641
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8688 |
0.45 μm | 1 mL |
220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Plates are constructed of chemically resistant, biologically-inert polypropylene
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specifica
wwPTFE | |
Non-sterile |