Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel di silice per cromatografia su colonna, da 0.060 a 0.200 mm, 60Å
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Dimensione del poro | 60 Å |
Quantità | 1 kg |
Materiale | Gel di silice |
Da utilizzare con (applicazione) | Cromatografia su colonna |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0411572 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 240370050,240370010,240370300 |
A0417464 | Certificato di analisi | 12/12/2022 | 240370050,240370010,240370300 |
A0437987 | Certificato di analisi | 12/01/2022 | 240370050,240370010,240370300 |
A0435090 | Certificato di analisi | 05/10/2021 | 240370050,240370010,240370300 |
A0395914 | Certificato di analisi | 26/08/2021 | 240370050,240370010,240370300 |
Sicurezza e movimentazione
- Silica gel
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%