Learn More
Megro™ Acrylic Glass Glove Box Holder
Click to view available options
Glove box holder; acrylic plexiglass
Descrizione
- Includes wall mounting material
- 25 x 13 x 7.5cm
- Transparent for easy view of contents
- Acrylic plexiglass
Specifica
Specifica
Colore | Clear |
Dimensioni (L x P x A) | 25 x 13 x 7.5 cm |
Capacità | Gloves |
Materiale | Acrylic Plexiglass |
Mounting | Wall Mount |
Da utilizzare con (applicazione) | Examination glove box storage |
Titolo del prodotto
Megro™ Acrylic Glass Glove Box Holder >