Learn More
Fisherbrand™ Acrylic Glove Box Holder
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 Box
2 boxes
3 boxes
Dimensioni interne (L x P x A):
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Specifica
Specifica
Product Type | Contenitore scatole da 3 guanti |
Colore | Trasparente |
Profondità (sistema metrico) | 110 mm |
Dimensioni interne (L x P x A) | 110 x 295 x 385 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 295 mm |
Altezza (sistema metrico) | 260 mm |
Materiale | Acrilico |
Capacità | 3 boxes |
Include | Vite per montaggio a parete |
Quantità | 1 ciascuno |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Acrylic Glove Box Holder >