Learn More
Acryloyl chloride, 96%, stab. with 400ppm phenothiazine, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11308395
Acryloyl chloride, 96%, stab. with 400ppm phenothiazine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11308395
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11308395
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10363.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Acryloyl chloride is used in the production of plastics. It plays an important role in the preparation of acrylate monomers and polymers. It also acts as a substrate for cross-metathesis. Further, it is utilized in organic synthesis for the introduction of acrylic groups into other compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acryloyl chloride is used in the production of plastics. It plays an important role in the preparation of acrylate monomers and polymers. It also acts as a substrate for cross-metathesis. Further, it is utilized in organic synthesis for the introduction of acrylic groups into other compounds.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Moisture and light sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with alcohols, oxidizing agents, strong bases and polymerizing initiators.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 814-68-6
Formula molecolare C3H3ClO
Molecular Weight (g/mol) 90.51
Numero MDL MFCD00000731
InChI Key HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acryloyl chloride, acrylyl chloride, 2-propenoyl chloride, acrylic acid chloride, propenoyl chloride, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 13140
IUPAC Name prop-2-enoyl chloride
SMILES ClC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Acryloyl Chloride
Nota nome stabilized with 400ppm phenothiazine
Densità 1.114
Punti di ebollizione 74°C to 76°C
Punto d'infiammabilità −4°C (24°F)
Odore Acrid
Formula lineare CH2=CHCOCl
Indice di rifrazione 1.435
Quantità 10 g
Numero UN 3383
Beilstein 635744
Sensibilità Light and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 90.51
Percent Purity 96%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10248409 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/10/2023 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Numero di lotto10231459 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/11/2022 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Numero di lotto10242539 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/08/2022 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Numero di lotto10162785 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Numero di lotto10193574 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acryloyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acrylic acid chloride
Titolo del prodotto
Acryloyl chloride, 96%, stab. with 400ppm phenothiazine, Thermo Scientific Chemicals >