Learn More
Activated charcoal, DARCO(R), 4-12 mesh, decolorizing, Thermo Scientific Chemicals
124.00€ - 1057.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Formula molecolare | C |
Molecular Weight (g/mol) | 12 |
Numero MDL | MFCD00133992 |
InChI Key | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
PubChem CID | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
IUPAC Name | carbon |
SMILES | [C] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10127230
|
Thermo Scientific Acros
403995000 |
500 g | Glass bottle |
124.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10239790
|
Thermo Scientific Acros
403990030 |
3 kg | Plastic drum |
466.00€
3kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10155503
|
Thermo Scientific Acros
403990100 |
10 kg | Plastic drum |
1057.00€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Filter aidIdentificatori chimici
7440-44-0 | |
12 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
carbon |
C | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
Specifica
Activated charcoal,DARCO* | |
7440-44-0 | |
Black | |
12% max. | |
C | |
15, 1807 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% | |
[C] | |
12 | |
CHEBI:27594 | |
Granules or Chunks |
DARCO™, 4 to 12 Mesh, Decolorizing | |
3652.0°C | |
3.5 to 6 | |
> 4 mesh: < 5%, < 12 mesh: < 5% | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
carbon | |
5462310 | |
12 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
RUO – Research Use Only