Learn More
Socorex™ Acura™ Manual XS Micropipettes
Superior, extra sharp micropipettes that are short, smooth and lightweight. Socorex™ Acura™ Manual XS Micropipettes are ergonomically designed and optimally suited for research laboratories.
352.00€ - 377.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Modello | XS Manual |
Numero di canali | 1 |
Product Line | Acura XS |
Tipo | Micropipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11902441
|
Socorex™
826.0002 |
0.1 to 2 μL |
377.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11972431
|
Socorex™
826.0010 |
0.5 to 10 μL |
377.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11982431
|
Socorex™
826.0020 |
2 to 20 μL |
352.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11922441
|
Socorex™
826.0200 |
Da 20 a 200 μl |
352.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Optimized shape/size ratio for ease of use when working with micro tubes.
- Reduced weight - lighter than leading brands.
- Unique, Socorex™ patented lip seal reduces activation forces and provides for ultra-soft pipetting.
- Adjustable tip ejector.
- Autoclavable fully assembled.
- Unsurpassed metrologic performance.
Specifica
Autoclavable | |
1 | |
Micropipette | |
36 Months |
XS Manual | |
Acura XS | |
1 Each |
Titolo del prodotto
Socorex™ Acura™ Manual XS Micropipettes