Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Il rack Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ è in grado di contenere provette con diametro compreso tra 12 e 30 mm (da 5 a 50 ml) in posizione verticale e stabile.
14.91€ - 17.10€
Specifica
Product Type | Rack, provetta |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Capacità | 4 provette da 5 a 50 ml |
Materiale | Poliossimetilene (POM) |
Posizioni | 4 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15340370
|
Fisherbrand™
HS120187 |
Blu/blu |
17.10€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15350370
|
Fisherbrand™
HS120188 |
Bianco/bianco |
14.91€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15360370
|
Fisherbrand™
HS120189 |
Rosa/rosa |
15.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15380370
|
Fisherbrand™
HS120190 |
Giallo/giallo |
15.15€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15390370
|
Fisherbrand™
HS120191 |
Verde/verde |
15.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made from Polyoxymethylene (POM).
- Racks can be linked together for additional holding capacity (Linked racks should be supported underneath when carrying).
- Open sides allow for label viewing.
- Flat base to hold tubes upright.
- Available in solid or a combination of colors for easy coding identification.
- Autoclavable.
Specifica
Rack, provetta | |
4 provette da 5 a 50 ml | |
4 | |
None | |
Non-sterile | |
Da 12 a 30 mm |
Sì | |
Poliossimetilene (POM) | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes, Interlocking | |
Confezione da 2 |