Learn More
Eppendorf™ Adapter for Conical Tubes
Designed for use with a variety of products to expand liquid handling capabilities in the lab
91.65€ - 259.00€
Specifica
Tipo | Adapter |
---|---|
Tipo di provetta | Conical |
Capacità | 15 mL |
Colore | Orange |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10616640
|
Eppendorf™
5820718005 |
Rotor A-4-81 and Rotor FA-45-6-30 |
259.00€
pezzi 7 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10725642
|
Eppendorf™
5820717009 |
Rotor FA-45-6-30 |
91.65€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Available in packs of two or seven
- For use with Eppendorf Rotors
Specifica
Adapter | |
Conical | |
15 mL | |
Orange |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Adapter for Conical Tubes