Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adapter for Transmitted Light Base (TLS)
This Adapter fits the transmitted light stage to a microscope stand with base plate.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157620
Codice prodotto. 15733022
  • 99.80€ / 1 unità
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adapter for TLS 122150 Transmitted Light Base.
  • Models available to fit microscope stands with base plates that have diameters of 90 mm, 100 mm, 120 mm and 180 mm.
Specifica
Specifica
Adapter
180 mm
TLS 122150 Transmitted Light Base
7.1 in.
Stereo Microscopy Illumination