Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adapter for Transmitted Light Base (TLS)
This Adapter fits the transmitted light stage to a microscope stand with base plate.
70.80€ - 94.40€
Specifica
Tipo | Adapter |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | TLS 122150 Transmitted Light Base |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15713022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157600 |
100 mm |
70.80€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15723022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157610 |
120 mm |
70.80€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15733022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157620 |
180 mm |
94.40€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15743022
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157630 |
90 mm |
70.80€
1 unità |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Adapter for TLS 122150 Transmitted Light Base.
- Models available to fit microscope stands with base plates that have diameters of 90 mm, 100 mm, 120 mm and 180 mm.
Specifica
Adapter | |
Stereo Microscopy Illumination | |
TLS 122150 Transmitted Light Base |