Learn More
Eppendorf™ Adattatori per rotori per microcentrifughe da 1.5/2.0 ml
Use these adaptors with a variety of tubes and rotors. Eppendorf™ Adapters work with all 1.5/2.0mL microcentrifuge rotors.
Marca: Eppendorf™ 5425717008
16.96 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Adaptors for rotors
- Available in packs of 6
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Adapter | |
6 x 0.5 to 0.6 mL PCR Tubes | |
Fixed | |
6/Pk. |
Backman | |
Rotors | |
0.4mL Backman Tubes |