Learn More
Eppendorf™ Adattatori per rotori per microcentrifughe da 1.5/2.0 ml
Use these adaptors with a variety of tubes and rotors. Eppendorf™ Adapters work with all 1.5/2.0mL microcentrifuge rotors.
17.35€ - 18.15€
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (applicazione) | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Da utilizzare con (applicazione) | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10690542
|
Eppendorf™
5425715005 |
6 x provette per PCR da 0.2 ml | Provette per PCR da 0.2 ml | PCR |
17.35€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10227810
|
Eppendorf™
5425723008 |
6 x 0.25 to 0.4 mL Microtainer Tubes | 0.2mL PCR Tubes | PCR |
18.15€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10317991
|
Eppendorf™
5425717008 |
6 x 0.5 to 0.6 mL PCR Tubes | 0.4mL Backman Tubes | Backman |
18.15€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10449181
|
Eppendorf™
5425716001 |
Provette Microtainer™ da 6 x 0.5 a 0.6 ml | Provette Microtainer™ da 0.5 ml o 0.6 ml | Eppendorf |
17.35€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Adaptors for rotors
- Available in packs of 6
Specifica
Adapter | |
6/Pk. |