Learn More
Eppendorf™ Adattatori per rotori per microcentrifughe da 1.5/2.0 ml
Use these adaptors with a variety of tubes and rotors. Eppendorf™ Adapters work with all 1.5/2.0mL microcentrifuge rotors.
Marca: Eppendorf™ 5425716001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Adaptors for rotors
- Available in packs of 6
Specifica
Adattatore | |
Provette Microtainer™ da 6 x 0.5 a 0.6 ml | |
Fisso | |
6/conf. |
Eppendorf | |
Rotore F-45-48-11 | |
Provette Microtainer™ da 0.5 ml o 0.6 ml |