Learn More
Kartell™ Adhesive Labels
Transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles
Marca:  Kartell™ 0501000
90.82 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.65000kg
Codice prodotto. 15835517
  • 95.60€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles, as recommended by the NFPA (National Fire Protection Agency)
  • Complete with risk assessment numbers, recommendations for use and special notices shown in reagent catalogues
Specifica
Specifica
Transparent with colored text
Dist. Water
130 x 35 mm
Blue
50/Pk.