Learn More
Kartell™ Adhesive Labels
Transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles
94.55€ - 95.60€
Specifica
Descrizione | Transparent with colored text |
---|---|
Quantità | 50/Pk. |
Dimensions (LxW) | 130 x 35 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Testo di visualizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Testo di visualizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15895517
|
Kartell™
0501600 |
Black | Chloroform |
95.60€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15835517
|
Kartell™
0501000 |
Blue | Dist. Water |
95.60€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15885517
|
Kartell™
0501500 |
Green | Ethanol |
95.60€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15875517
|
Kartell™
0501400 |
Orange | Ethyl Acetate |
94.55€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15855517
|
Kartell™
0501200 |
Black | Methanol |
94.55€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15805527
|
Kartell™
0501800 |
Black | Methylene Cloride |
94.55€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifica
Transparent with colored text | |
50/Pk. | |
130 x 35 mm |