Learn More
Thermo Scientific™ Guarnizioni adesive per piastre per PCR
Questa pellicola adesiva impedisce l'evaporazione del campione durante la PCR, la termociclatura o la conservazione.
Marca: Thermo Scientific™ AB0626
101.20 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le guarnizioni adesive per piastre per PCR sono un metodo affidabile per sigillare le piastre per applicazioni PCR. I materiali di sigillatura a elevata integrità garantiscono la migliore protezione contro l'evaporazione per una PCR ad alta efficienza.
In evidenza
- Trasparenti per l'ispezione dei campioni
- Il forte adesivo impedisce l'evaporazione durante la termociclazione o la conservazione dei campioni
- Nessun residuo adesivo sulla piastra dopo la rimozione della chiusura
- Linguette per facilitare l'applicazione e la rimozione della chiusura
- Per l'uso con termociclatori con coperchio a vite o a fascetta
Specifica
Silver | |
Aluminum | |
Film, Seal, or Applicator | |
Sì | |
96/384-well Plate |
Foglio adesivo rimovibile per PCR | |
100 sheets | |
Adhesive Foil Seal | |
-40°C to +120°C |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now