Learn More
Thermo Scientific™ Guarnizioni adesive per piastre per PCR
Thermo Scientific™ ABgene Adhesive PCR Plate Seals provide an effective and convenient sealing method for PCR applications.
Marca:  Thermo Scientific™ AB0558
132.68 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11570274
  • 162.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 24-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Highlights
  • Clear for sample inspection
  • Strong adhesive prevents evaporation during thermal cycling or sample storage
  • No sticky residue on the plate when the seal is peeled off
  • End tabs for easy seal application and removal
  • Recommended for use in conjunction with a cycler that has a screw-down or clip-down lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
100
Film, Seal, or Applicator
Da -20 a +120 °C
Pellicola adesiva rimovibile per PCR
100 sheets
Adhesive Clear Seal
96/384-well Plate
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Guarnizioni adesive per piastre per PCR > 100 Sheets