Learn More
Thermo Scientific™ Guarnizioni adesive per piastre per PCR
Thermo Scientific™ ABgene Adhesive PCR Plate Seals provide an effective and convenient sealing method for PCR and qPCR applications.
Marca:  Thermo Scientific™ AB1170
70.84 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12144741
  • 154.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Adhesive PCR Plate Seals provide an effective and convenient sealing method for PCR and qPCR applications.
Highlights
  • Clear for sample inspection
  • Strong adhesive prevents evaporation during thermal cycling or sample storage
  • No sticky residue on the plate when the seal is peeled off
  • End tabs for easy seal application and removal
  • Recommended for use in conjunction with a cycler that has a screw-down or clip-down lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
50
Film, Seal, or Applicator
Pressure Sensitive Optical Seal
96/384-well Plate
Guarnizione ABsolute QPCR
50 Seals
ABsolute
da -80 °C a +110 °C
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Guarnizioni adesive per piastre per PCR > ABsolute qPCR Seal