Learn More
Fisherbrand™ Adjustable Wall Holder, 4 Position
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
No. of Compartments:
4
Descrizione
- Flexibility to hold up to four different boxed protective products and other lab essentials (size dependent)
- Ideal for holding different boxed sizes of gloves, mop caps, ear plugs, face masks, shoe covers
- Adjustable universal fit, easy to clean, with a low profile
- Wall-or door-mountable, mounting hardware included
Specifica
Specifica
Product Type | Glove Box Holder |
Colore | White |
Dimensioni (L x P x A) | 762 x 152 x 76 mm |
Lunghezza (sistema imperiale) | 30 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 762 mm |
Larghezza (sistema imperiale) | 6 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 152 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 3 in. |
Altezza (sistema metrico) | 76 mm |
Capacità | Disposable Glove Boxes, 4 Boxes |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Adjustable Wall Holder, 4 Position >