Learn More
Agarose (Low-EEO/Multi-Purpose/Molecular Biology Grade), Fisher BioReagents™
249.74 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
Agarose, C12H18O9, CAS Number-9012-36-6, 500g, Gray, Cream, DNase free, 0.09 to 0.13, Pass Test, 34.5 deg. to 37.5 deg.C, 1200g/cm2min., Molecular Biology, Low-EEO/Multi-Purpose, Poly Bottle, Powder/Solid, DNase- and RNase-Free, Room temperature, 0.15% max.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Agarose |
Nota nome | Low-EEO/Multi-Purpose |
Forma fisica | Powder/Solid |
Colore | Cream |
Quantità | 500 g |
Note sul grado di purezza | DNase- and RNase-Free |
DNasi | DNase free |
Elettroendosmosi (EEO) | 0.09 to 0.13 |
Temperatura di gelificazione | 34.5° to 37.5°C |
Forza del gel | 1200g/cm2min. |