Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agate Mortar and Pestle
For preparing samples for the Quick Press
465.32€ - 885.41€
Specifica
Product Type | Mortar and Pestle |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15481557
|
Thermo Scientific Chemicals
039792.KT |
95mm |
885.41€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15471557
|
Thermo Scientific Chemicals
039791.KT |
65mm |
465.32€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Mortar and Pestle | |
Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill |