Learn More
Giese™ Mortaio in agata con pestello
Grind up solid chemicals and crush solids into smaller pieces with this agate mortar and pestle. Giese™ Agate Mortar with Pestle features a smooth, dense, and hard surface.
Marca:  Giese™ 600M050
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11705146
  • 144.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polished agate construction
  • For grinding and crushing
  • Durable
  • Available in different sizes
Specifica
Specifica
10 mL
Mortar and Pestle
Agate Stone
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Titolo del prodotto
Giese™ Mortaio in agata con pestello > Capacity: 10 mL