Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo per stampante M6/M7
Le etichette wrap around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale.
Marca: Brady™ 174111
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Le etichette wrap around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale.
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
- Il consumabile sottile aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavable | |
M6-83-499-OR | |
None | |
Matte | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
500 Labels | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. | |
0.5 x 0.5 in. |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
Permanent Acrylic | |
Orange | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Warehouse Marking | |
No | |
Round | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm | |
12.7 mm |