Learn More
Brady™ Etichette in nylon multiuso con adesivo aggressivo per stampante M6/M7
Le etichette wrap around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale.
76.35€ - 98.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Finitura | Matte |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17878394
|
Brady™
173306 |
White | 0.375 x 0.375 in. | M710, BMP71 |
76.35€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17898374
|
Brady™
174358 |
White | 0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
81.60€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17848184
|
Brady™
173305 |
White | 0.5 x 0.5 in. | M710, BMP71 |
80.70€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17868274
|
Brady™
173908 |
White | 0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
86.25€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17859014
|
Brady™
173909 |
Yellow | 0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
98.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17828244
|
Brady™
173907 |
Yellow | 0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
93.30€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17898154
|
Brady™
174108 |
Orange | 0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
91.55€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17888154
|
Brady™
174111 |
Orange | 0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
96.15€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17818274
|
Brady™
174109 |
Red | 0.375 x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
91.55€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17898144
|
Brady™
174112 |
Red | 0.5 x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
96.15€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Le etichette wrap around in tessuto di nylon (B-499) sono molto flessibili per adattarsi perfettamente a superfici curve come quelle delle fiale.
- Temperatura di utilizzo da -40 a 90°C (da -40 a 193°F)
- Il consumabile sottile aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Nylon | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
No | |
Round | |
-40°C to +90°C | |
0.166 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Warehouse Marking | |
500 Labels | |
-40°F to +194°F | |
0.0065 in. |