Learn More
BTX™ AgilePulse™ Plus Bipolar Transfection System, Complete
The Complete AgilePulse™ Plus Bipolar Transfection System can easily perform advanced transfection protocols with multiple groups of pulses, each with separate parameters.
Marca:  BTX™ 470600N
Codice prodotto. 16664862
  • 35105.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Program up to 5 groups of pulses with separately defined pulse number, voltage, pulse length, interval, and polarity - within each group
  • Capacitive Touchscreen Display
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
BTX™ AgilePulse™ Plus Bipolar Transfection System, Complete > AgilePulse™ Plus Bipolar Transfection System, Complete; Length: 5.4 cm (14.5 in.); Width: 30.5 cm (12 in.)
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.