Learn More
Syngene™ Airclean 600 Dead Air Box
Airclean 600 dead air box equipped with a UVTect Controller.
Marca: Syngene™ SYN-48DBC-E
6616.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With UVTect Controller
- Price includes fluorescent lights, UV lights, UV shelf with pipette holder, and slip hatch
Specifica
Dead Air Box | |
UV Controller | |
48 in. |
AC UL, CSA, and CE approved | |
220 V | |
121.92 cm |