Learn More
Scatola ermetica
Scatola in plastica versatile, per riporre vari tipi di sostanze. La scatola ermetica Azlon™ è leggera e indistruttibile in condizioni d'uso normali.
Marca: Azlon BWY039
38.71 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Descrizione
- Made from tough HDPE
- Tight fitting snap on lids create an airtight seal
- Suitable for food contact applications in accordance with EU regulations
- Suitable for general and refrigerated storage down to -50°C
Specifica
Contenitore ermetico | |
Coperchio a pressione | |
90 mm | |
210 mm |
HDPE | |
Per conservazione generale e refrigerata fino a –50 °C | |
210 mm |