Learn More
Scatola ermetica
Scatola in plastica versatile, per riporre vari tipi di sostanze. La scatola ermetica Azlon™ è leggera e indistruttibile in condizioni d'uso normali.
13.90€ - 40.75€
Specifica
Product Type | Contenitore ermetico |
---|---|
Materiale | HDPE |
Include | Coperchio a pressione |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per conservazione generale e refrigerata fino a –50 °C |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12035572
|
Azlon
BWY030 |
65 mm | 100 mm | 100 mm |
13.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12084578
|
Azlon
BWY038 |
65 mm | 210 mm | 210 mm |
35.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12045572
|
Azlon
BWY034 |
65 mm | 210 mm | 100 mm |
24.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12059632
|
Azlon
BWY036 |
90 mm | 210 mm | 100 mm |
26.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12069632
|
Azlon
BWY039 |
90 mm | 210 mm | 210 mm |
40.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Realizzata in HDPE robusto
- La tenuta a pressione sui coperchi crea una chiusura ermetica
- Adatta per il contatto con prodotti alimentari in conformità con le normative UE
- Adatta per la conservazione generica e refrigerata fino a -50°C
Specifica
Contenitore ermetico | |
HDPE | |
Coperchio a pressione | |
Per conservazione generale e refrigerata fino a –50 °C |