Learn More
Ebro Electronic™ AL 104 Insieme della batteria
Batt. scambio set EBI12 / 10 / 100 (3 batterie/o-ring)
Marca: Ebro Electronic™ 1100-0118
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Order Info
ForUseWithEquipment
Specifica
Lithium Battery | |
AL 104 | |
EBI 10, EBI 100 |
SL-550 | |
Lithium Thionyl Chloride | |
3.6 V |
Titolo del prodotto
Ebro Electronic™ AL 104 Insieme della batteria > For Use With: EBI 10, EBI 100