Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Alexa Fluor™ 647 is a bright and photostable far-red dye with excitation ideally suited to the 633 nm laser line.
Specifica
Emissione 672 nm
Eccitazione 651 nm
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
672 nm
651 nm
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 NHS Ester (Succinimidyl Ester)